Learn More
OHAUS™ Bloc de module pour flacons
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacons de 12 mm
Flacons de 15 mm
Flacons de 16 mm
Flacons de 17 mm
Flacons de 21 mm
Flacons de 23 mm
Flacons de 28 mm
Flacons de 35 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les accessoires de chauffage de bloc comprennent des blocs modulaires pour accueillir presque tous les échantillons
- Les blocs modulaires sont dotés d’un contact étroit entre les tubes et les parois, ce qui permet une rétention thermique maximale
- La plupart des blocs possèdent un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
- Les couvercles à basse température permettent de réduire le débit d’air pour une meilleure stabilité de la température
Spécification
Spécification
| Description | Bloc de module pour flacons de 28 mm |
| Capacité | Flacons de 28 mm |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| No. of Places | 6 |
| Type | Bloc |
| Comprend | Avec puits à thermomètre |
| Dimensions | 1 bloc |
| Dimension du tube | 28 mm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 45 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur | 28,8 mm |