Learn More
Fisherbrand™ Distributeur de gants modulaire
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
3 pièces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Support de la boîte à gants |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l x H) | 254 x 156 x 97 mm |
| Longueur (impériale) | 10 po |
| Longueur (métrique) | 254 mm |
| Largeur (impériale) | 6,1 po |
| Largeur (métrique) | 156 mm |
| Hauteur (impériale) | 3,8 po |
| Hauteur (métrique) | 97 mm |
| Capacité | Disposable Glove Boxes |
| Afficher plus |