Learn More
3M™ Verres transparents de rechange Modul-R™
Click to view available options
:
Teinte des verres : Transparent
Description
- Verres en polycarbonate à profil bas de rechange
- Verres transparents avec revêtement anti-rayures et anti-buée
- À utiliser avec les lunettes-masques Modul-R™ 3M™
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Antirayures |
| Description | Ventilation indirecte |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lentilles de rechange |
| Lens Material | Polycarbonate |