Learn More
3M™ Demi-visière Modul-R™ 71361-00003 Code produit.: 15779677
3M™ Demi-visière Modul-R™ 71361-00003
Code produit. 15779677
Teinte des verres : Transparent
Click to view available options
Teinte des verres : Transparent
Code produit. 15779677
Marque: 3M™ 7000032491
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La demi-visière 71361-00003 Modul-R™ 3M™ offre une protection faciale complète contre le lavage sous pression, la peinture, les produits chimiques et les travaux mécaniques lourds.
  • Demi-visière avec système de ventilation réglable (position fermée ou ouverte)
  • Ne peut être utilisée qu’en conjonction avec les lunettes-masques Modul-R 3M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166 :2001
Description Demi-visière ventilée
Teinte de la lentille Transparent
À utiliser avec (équipement) Lunettes-masques de protection Modul-R™
À utiliser avec (application) Structure
Lens Material Polycarbonate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Demi-visière Modul-R™ 71361-00003 >