Learn More
Corning™ Assemblage de turbine modifiée
Arbre de turbine en acier inox avec lame de turbine modifiée à utiliser avec des sondes pour créer un petit bioréacteur.
Marque: Corning™ 402648
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Arbre de turbine en acier inox avec lame de turbine modifiée à utiliser avec des sondes pour créer un petit bioréacteur.
Spécification
Arbre de la turbine avec double palier | |
Verre Pyrex | |
Récipients et flacons de culture Thermo Scientific Nalgene | |
Non stérile |