Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Tyve 600 Plus
Offrent un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons à capuchon DuPont™ Tyvek™ 600 Plus vertes sont en PEHD Flashspun.
1130.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
---|---|
Matériau | Tyvek&trade ; |
Couleur | Vert |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11853510
|
DuPont™
D13495709 |
L |
1130.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12653720
|
DuPont™
D13495686 |
XXL |
1130.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12663720
|
DuPont™
D13495715 |
M |
1130.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12673720
|
DuPont™
D13495738 |
XL |
1130.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Mentonnière auto-adhésive pour une étanchéité parfaite du masque facial
- Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif pour une résistance et une protection accrues
- Fermeture éclair Tyvek et rabat de fermeture pour une meilleure protection
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Les passe-pouces élastiques empêchent les manchettes de remonter
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : travaux d’entretien et de démantèlement dans l’industrie nucléaire, fabrication de produits pharmaceutiques ou laboratoires de recherche et de biosécurité, applications médicales et expositions à des risques biologiques
Spécification
Combinaison à capuche | |
Vert | |
Élastique | |
Capuche | |
Fermeture à glissière avec rabat-tempête | |
Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B | |
(EU) 2016/425, EN 14126 | |
<250 g |
Tyvek&trade ; | |
Élastique | |
Élastique | |
Élastique | |
Piqué, Ruban adhésif | |
Rabat-menton auto-adhésif | |
Les applications des vêtements Tyvek&trade ; Classic Plus comprennent les travaux de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou dans les laboratoires de recherche et de biosécurité, ainsi que dans les applications médicales et en cas d'exposition à des risques biologiques. |