Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Tychem 6000 F CHA5
Offrent une excellente protection contre la perméation d’une très grande variété de produits chimiques. Les combinaisons à capuchon DuPont™ Tychem™ 6000 F sont fabriquées à partir d’un tissu léger et durable composé d’un film protecteur exclusif laminé à un substrat Tyvek pour usage intensif.
Marque: DuPont™ D13395268
28.63 EUR valable jusqu'au 2024-10-18
Utilisez le code promo "21642" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Disponible en gris pour les besoins de discrétion
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal
- Des passe-pouces empêchent les manches de remonter
- Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec les masques faciaux
- Système de fermeture avec rabat à double fermeture éclair, auto-adhésif
- Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif protecteur pour plus de résistance et de protection
- Protège le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés) et particules ainsi que contre la contamination radioactive, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique
- Utilisée pour une large gamme d’applications, du nettoyage de déversements chimiques aux interventions d’urgence en passant par les applications pétrochimiques et militaires
Spécification
Combinaison à capuche | |
Tychem&trade ; | |
Élastique | |
Élastique | |
Élastique | |
Piqué, Ruban adhésif | |
Chimique | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Pour une large gamme d'applications allant du nettoyage de déversements chimiques, des interventions d'urgence aux applications militaires et pétrochimiques. |
XXL | |
Gris | |
Élastique | |
A capuche | |
Double fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif | |
Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B | |
Rabat-menton auto-adhésif | |
116 à 124 cm |