Learn More
Plas Labs™ Boîte sèche d’azote modèle 850
La conception de la chambre fermée de la boîte sèche d’azote Plas Lab modèle 850 est idéale pour travailler dans des atmosphères de gaz inertes, tels que l’argon, l’azote ou le plasma.
18568.53€
Spécification
Type de produit | Boîte de gants |
---|---|
Certifications/Conformité | UL, CSA, CE |
Tension | 120 V |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Profondeur (métrique) intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Profondeur (métrique) intérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11897112
|
Plas Labs™
850NBEXP |
89 cm | 71 cm |
18568.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Unité compacte, portative, légère et facilement amovible ; disponible en option à une ou plusieurs stations.
- Bouchon en acrylique transparent en une seule pièce
- Fond blanc thermodurci, moulé par matrice adaptée
- Contrôles allumés
- Système de lumière fluorescente brillante
- Gants Hypalon™ ambidextres blancs
- Le panneau de visualisation incliné avant minimise l’éblouissement
- Toutes les pinces sont réglables pour compenser l’usure
- Quatre vannes de robinet d’arrêt de masse pour la purge
- Deux pompes à vide, une pour la chambre de transfert et une pour le train de séchage
- Le train de séchage comprend des boîtes en polycarbonate contenant DesiSphere™
- Les déconnexions rapides à étanchéité automatique permettent à l’opérateur de changer le train de séchage sans perturber l’atmosphère interne
- La chambre de transfert est de 12 x 11 po (L x dia. int.)
- Jauge à vide réglable sur la chambre de transfert
Informations sur la commande
Alimentation électrique requise : 120 V, 60 Hz
Certifications
La barrette de prise électrique multiple de qualité hospitalière est homologuée UL et CSA.
Spécification
Boîte de gants | |
UL, CSA, CE | |
120 V |