Learn More
Jenway™ Conductimètre de paillasse modèle 4510 et modèle 4520
Conçu pour fournir des mesures précises et rapides.
Marque:  Jenway™ 35440-10
Code produit. 12491240
  • 1265.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Mesurez toujours à la meilleure résolution grâce à la reconnaissance automatique des normes
  • Étalonnez facilement à l’aide d’une solution standard ou d’une constante cellulaire connue
Spécification
Spécification
1 413 μS, 12,88 mS, 84 μS, 10 μS, 1 382 ppm TDS
0 à 19,99 µS / 0 à 199,9 µS / 0 à 1999 µS / 0 à 19,99 mS / 0 à 199,9 mS / 0 à 1999 mS / 0 à 19,99 S*(uniquement avec constante cellulaire >5)
Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais
Conductivité, TDS, résistivité, salinité, température
Sonde de conductivité en verre avec compensation automatique de la température (K = 1) comme noté, support d’électrode et BPL
0,01 µS / 0,1 µS / 1 µS / 0,01 mS / 0,1 mS / 1 mS / 0,01 S