Learn More
Tocris Bioscience™ Moclobemide
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
Reversible monoamine oxidase A (MOA-A) inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Moclobemide |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de la formule | 268.74 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 268.741 |