Learn More
Thermo Scientific Chemicals Moclobémide
Code produit. 17261172
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71320-77-9
Formule moléculaire C13H17ClN2O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Moclobémide
Quantité 1 g
Point de fusion 135,0°C à 138,0°C
Poids de la formule 268,74
Clé InChI YHXISWVBGDMDLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCN1CCOCC1
Nom IUPAC 4-chloro-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 268.74
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Moclobémide >