Learn More
Memmert™ MobileALERT pour UF260plus
Fisher Scientific - MobileALERT fournit une notification par SMS avec l’option d’erreur de contact sans potentiel.
Marque:  Memmert™ UF260plusC3
Code produit. 17579165
  • 1230.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • MobileALERT
  • Notification par SMS en cas d’erreur ou d’alarme de l’appareil
  • Nécessite l’option H6
Spécification
Spécification
Étuve UF260plus
Dispositif d’avertissement
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ MobileALERT pour UF260plus > S’utilise avec : UF260plus