Learn More
Memmert™ MobileALERT pour UF1060plus
Fisher Scientific - MobileALERT fournit une notification par SMS avec l’option d’erreur de contact sans potentiel.
Brand:  Memmert™ UF1060plusC3
Product Code. 17578845
  • 1230.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • MobileALERT
  • Notification par SMS en cas d’erreur ou d’alarme de l’appareil
  • Nécessite l’option H6
Specifications
Specifications
Étuve UF1060plus
Dispositif d’avertissement
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Memmert™ MobileALERT pour UF1060plus > S’utilise avec : UF1060plus