Learn More
Memmert™ MobileALERT
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Nécessite l’option H6
- Notification par SMS en cas d’erreur ou d’alarme de l’appareil
Spécification
Spécification
| Description | Nécessite l’option H6 |
| À utiliser avec (équipement) | IPP410eco |