Learn More
Memmert™ MobileALERT pour 2 notifications d’alarme
Code produit. 17149714 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17149714
Marque: Memmert™ HPP1400ecoC4
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MobileALERT pour 2 notifications d’alarme, température et humidité
  • Accessoires
  • Notification par SMS, alarme de température et d’humidité
Spécification
Description Température et humidité
À utiliser avec (équipement) HPP1400eco