Learn More
Miele Professional™ Unité mobile
Code produit. 15490555 Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 352 x 558 x 55 mm
Code produit. 15490555
Marque: Miele Professional™ 7459420
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Module E 945/2 pour inserts
Cadre de support pour inserts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Couleur Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Cabines de lavage, laboratoire
Profondeur (métrique) 352 mm
Hauteur (métrique) 55 mm
Largeur (métrique) 558 mm