Learn More
Miele Professional™ Unité mobile
Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 790 x 640 x 565 mm
Description
- L’unité mobile peut également être utilisée sans le niveau supérieur
- Bande magnétique pour la reconnaissance automatique de l’unité mobile
- Niveau inférieur équipé d’un total de 115 buses avec clips
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable, plastique |
| Type de produit | Unité mobile pour plateaux à mailles |
| Couleur | Acier inox, noir |
| Capacité | 115 pièces de verrerie à col étroit |
| À utiliser avec (équipement) | Laveurs-désinfecteurs, laboratoire |
| Profondeur (métrique) | 790 mm |
| Hauteur (métrique) | 565 mm |
| Largeur (métrique) | 640 mm |