Learn More
Miele Professional™ Unité mobile
Code produit. 15460545 Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 496 x 492 x 168 mm
Code produit. 15460545
Marque: Miele Professional™ 5464630
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Module E 747 pour, par exemple, un chargement optimal des tubes à centrifuger, des fioles et des tubes à essai
  • 104 buses pour tubes à centrifuger, fioles, tubes à essai, etc.
  • 104 buses de 2,5 x 110 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable, plastique
Type de produit Insert / module pour tubes à essai
Couleur Acier inox, noir
Capacité 104 tubes à essai
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs, laboratoire
Profondeur (métrique) 496 mm
Hauteur (métrique) 168 mm
Largeur (métrique) 492 mm