Learn More
Miele Professional™ Unité mobile
Code produit. 15430545 Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 496 x 492 x 288 mm
Code produit. 15430545
Marque: Miele Professional™ 6233580
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Module E 745/1 pour un chargement optimal de jusque 104 pipettes
  • Convient à 104 pipettes de 540 ml ou moins
  • Taille du compartiment du cadre de support de 16 x 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable, plastique
Type de produit Insert / module pour pipettes
Couleur Acier inox, noir
Capacité 104 pipettes
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs, laboratoire
Profondeur (métrique) 496 mm
Hauteur (métrique) 288 mm
Largeur (métrique) 492 mm