Learn More
Köttermann Paillasse mobile simple
Code produit. 17312239
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Type de la partie supérieure:
Plan de travail Trespa™ TopLab™ PLUS
Plan de travail en mélamine TopResist™
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17312239
Marque: Köttermann 50500174
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce banc simple mobile permet d’accomplir diverses tâches en laboratoire.
  • Disponible pour une hauteur de travail assise ou debout
  • Équipé de roulettes pour la mobilité
Spécification
Dimensions (P x L x H) 750 x 900 x 900 mm
Nbre d’étagères 1
Type de la partie supérieure Plan de travail Trespa™ TopLab™ PLUS