Learn More
Miele Professional™ Injecteur mobile
Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 600 x 530 x 346 mm
Description
- Équipés de 6 buses
- Équipé d’un cadre de support réglable en hauteur
- Dégagement vertical maximum à partir de la superposition en étoile : 610 mm
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable, plastique |
| Couleur | Acier inox, noir |
| Capacité | 6 pièces de verrerie de laboratoire de grand volume |
| À utiliser avec (équipement) | Laveurs-désinfecteurs, laboratoire |
| Profondeur (métrique) | 600 mm |
| Hauteur (métrique) | 346 mm |
| Largeur (métrique) | 530 mm |