Learn More
Miele Professional™ Injecteur mobile
Unité mobile E 957 pour un chargement optimal de jusqu’à 12 verres de laboratoire de grand volume
Marque:  Miele Professional™ 5746300
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 13559370
  • 5145.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-10-2024
Description
  • Équipé de 12 buses de Ø 10 mm
  • Cadre de support réglable en hauteur
  • Bande magnétique pour la reconnaissance automatique de l’unité mobile
  • Dégagement vertical max. à partir de la superposition en étoile : 615 mm
Spécification
Spécification
Acier inoxydable, plastique
12 pièces de verrerie de laboratoire de grand volume
790 mm
640 mm
Acier inox, noir
Laveur-désinfecteur, laboratoire
353 mm