Learn More
RETSCH Broyeurs mélangeurs MM 400 : Boulets de broyage
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Oxyde de zirconium
Diamètre (impériale):
0,78 in
0,98 in
1,18 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
Différents matériaux et tailles.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boulet de broyage |
| Diamètre (impériale) | 0,98 in |
| Diamètre (métrique) | 2,5 cm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour augmenter le degré de mélange, broyage |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur-mélangeur MM 400 |
| Matériau | Oxyde de zirconium |