Learn More
Tocris Bioscience™ MLN 4924
Potent and selective NEDD8 activating enzyme (NAE) inhibitor; cell permeable
194.38€ - 747.28€
Spécification
Nom chimique ou matériau | [(1 S,2 S,4 R)-4-[4-[[(1 S)-2,3-Dihydro-1 H-inden-1-yl]amino]-7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-hydroxycyclopentyl]methyl sulfamic acid ester |
---|---|
CAS | 905579-51-3 |
Cible | NEDD8 Activating Enzyme E1) |
Formule moléculaire | C21H25N5O4S |
Pureté | 0.98 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18779236
|
Tocris Bioscience™
6499/10 |
10 mg |
194.38€
10mg |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18785656
|
Tocris Bioscience™
6499/50 |
50 mg |
747.28€
50mg |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
MLN 4924 (Tak 924) is a potent and selective NEDD8 activating enzyme (NAE) inhibitor (IC50 = 4.7 nM). MLN 4924 exhibits selectivity over closely related enzymes UAE, UBA6, SAE, and ATG7 (IC50 = 1.5, 1.8, 8.2, and >10 μM, respectively), and displays minimal activity at adenosine receptors and a panel of 12 cellular kinases. MLN 4924 exhibits cyotoxicity in several human tumor-derived cell lines and causes liver damage in SD rats, when given with TNF-α. It blocks the NEDD8 pathway causing DNA damage in mice bearing HCT-116 xenografts. Cell permeable.Spécification
[(1 S,2 S,4 R)-4-[4-[[(1 S)-2,3-Dihydro-1 H-inden-1-yl]amino]-7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-hydroxycyclopentyl]methyl sulfamic acid ester | |
NEDD8 Activating Enzyme E1) | |
0.98 |
905579-51-3 | |
C21H25N5O4S |