Learn More
Sartorius Pipette mécanique monocanal mLINE™
Bénéficiez d’une précision exceptionnelle lors des longues séries de pipetage. Le pipeteur mécanique monocanal Sartorius mLINE™ est la solution la plus avancée et la plus ergonomique pour les utilisateurs soucieux de la qualité de leurs manipulations et qui doivent réaliser des pipetages manuels répétitifs. Ce modèle couvre une plage de volumes allant de 0,1 μl à 10 ml.
Marque: Sartorius 725070UKAS
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
La pipette mécanique hautement avancée offre une précision et une fiabilité sans effort- Résultats homogènes, même lors des longues séries de pipetage
- Mécanisme Optiload pour une étanchéité parfaite des pointes et une éjection des pointes sans effort
- Risque de contamination minimisé grâce aux filtres Safe-Cone et à une capacité d’autoclavage complète
- Réglage du volume en une seule étape avec le bouton de verrouillage du volume pour éviter toute modification accidentelle du volume
- L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
- Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
- Fréquemment recommandé par les responsables de santé et de sécurité
- Excellente ergonomie pour se protéger contre les microtraumatismes répétés de la main, du bras et de l'épaule
- Des forces exceptionnellement légères nécessaires pour l’éjection des pointes à filtre et le pipetage
- Affichage clair et facile à lire avec de grands chiffres et de petits incréments
- Codage couleur de la gamme de volumes pour une sélection facile du pipeteur et de la pointe
- Facile à entretenir ; seules 2-3 pièces à démonter et à nettoyer
Certifications
Marquage CE
Prestations de service
2 ans
Spécification
0.40 à 0.20 | |
Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filter tips | |
Bleu | |
mLINE™ | |
100 à 1000μl | |
1 μl | |
2 ans |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Autoclavable | |
1 | |
Pipette | |
Ergonomique | |
Oui |