Learn More
MLH1 Antibody (rMLH1/6285), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
249.00€ - 494.00€
Spécification
Antigène MLH1
Clone rMLH1/6285
Concentration 0.2 mg/ml
Dilution Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18631695
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-20610-100ug
100 μg
494.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18669743
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-20610-20ug
20 μg
249.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
MLH1 Monoclonal antibody specifically detects MLH1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
MLH1
0.2 mg/ml
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Mismatch Repair, Tumor Suppressors
10mM PBS with 0.05% BSA
4292
IgG1 κ
Protein A or G purified
rMLH1/6285
Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
COCA2FCC2, DNA mismatch repair protein Mlh1, hMLH1, HNPCC, HNPCC2MGC5172, mutL (E. coli) homolog 1 (colon cancer, nonpolyposis type 2), mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli), MutL protein homolog 1
Recombinant full-length human MLH1 protein
Primary
Store at 4&drg;C. Do not freeze.