Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ D-Tipper™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11985812
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
10, 50, 100, 200, 1 000 μl
1000 μl
100 μl
120 μl
150 μl
15 μl
200 μl
20 μl
25 μl
250 μl
300 μl
30 µl
400 μl
40 μl
500 μl
50 μl
5 μl
600 μl
60 μl
700 μl
70 μl
75 μl
80 μl
900 μl
90 μl
missing translation for 'unitSize'
1 kit
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11985812
missing translation for 'mfr': VistaLab™ Technologies 1060C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Fabriqués en alliage d’aluminium de précision et en acier inox avec garantie à vie limitée (pièces de couverture). Corps à code couleur pour faciliter l’identification du volume et le numéro de série individuel avec certificat d’étalonnage inclus.
  • Fonctionnement à une course “pour délivrer”
  • Éjecteur de pointes intégré, protège-gants
  • Étalonnage en usine pour fournir des quantités spécifiques ; peut être facilement ré-étalonné dans le laboratoire
  • Disponible en 30 volumes fixes allant de 5 à 1 000 μl
  • Également disponible en tant que modèle sélectionnable : 50/100/200 μl
Especificaciones
Précision ±1%, 0,60%
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Gris
Jetable Réutilisable
Matériau Aluminium, acier inoxydable
Modèle D-Tipper™
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Pipette axiale
Volume (métrique) 1000 μl
À utiliser avec (application) Micro-pipetage / transfert de liquide
Comprend Insert de buse, touche d’étalonnage
Garantie Durée de vie limitée
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado