Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ Brand D-Tipper™
Fabriqués en alliage d’aluminium de précision et en acier inox avec garantie à vie limitée (pièces de couverture). Corps à code couleur pour faciliter l’identification du volume et le numéro de série individuel avec certificat d’étalonnage inclus.
Marque: VistaLab™ Technologies 1052C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fonctionnement à une course “pour délivrer”
- Éjecteur de pointes intégré, protège-gants
- Étalonnage en usine pour fournir des quantités spécifiques ; peut être facilement ré-étalonné dans le laboratoire
- Disponible en 30 volumes fixes allant de 5 à 1 000 μl
- Également disponible en tant que modèle sélectionnable : 50/100/200 μl
Spécification
±3%, 1,35% | |
Noir | |
Aluminium, acier inoxydable | |
1 | |
Pipette axiale | |
Micro-pipetage / transfert de liquide | |
Durée de vie limitée |
Non autoclavable | |
Micro-pipetage / transfert de liquide | |
D-Tipper™ | |
Non stérile | |
20 μl | |
Insert de buse, touche d’étalonnage |