missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ D-Tipper™
GREENER_CHOICE

Fabriqués en alliage d’aluminium de précision et en acier inox avec garantie à vie limitée (pièces de couverture). Corps à code couleur pour faciliter l’identification du volume et le numéro de série individuel avec certificat d’étalonnage inclus.

Marque:  VistaLab™ Technologies 1151C

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11915872

  • 312.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 20-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Fonctionnement à une course “pour délivrer”
  • Éjecteur de pointes intégré, protège-gants
  • Étalonnage en usine pour fournir des quantités spécifiques ; peut être facilement ré-étalonné dans le laboratoire
  • Disponible en 30 volumes fixes allant de 5 à 1 000 μl
  • Également disponible en tant que modèle sélectionnable : 50/100/200 μl
Spécification

Spécification

±1%, 0,45%
Argent
Aluminium, acier inoxydable
1
Pipette axiale
Micro-pipetage / transfert de liquide
Durée de vie limitée
Non autoclavable
Réutilisable
D-Tipper™
Non stérile
120 μl
Insert de buse, touche d’étalonnage
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ D-Tipper™ > Exactitude : 1,00 %, Précision : 0,36 %, Volume : 120 μl, Couleur : argent

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis