Learn More
ML171, MedChemExpress
MedChemExpress ML171 (2-Acetylphenothiazine;2-APT) is a potent and selective NADPH oxidase 1 (Nox1) inhibitor that blocks Nox1-dependent ROS generation, with an IC50 of 0.25 μM in HEK293-Nox1 confirmatory assay.
Marque: Medchem Express HY-12805
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ML171 (2-AcetylphenothiazineSpécification
ML171 | |
Orange | |
C14H11NOS | |
2-Acetylphenothiazine 2-APT | |
CC(C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3NC2=C1)=O | |
241.31 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
6631-94-3 | |
Research | |
100 mg | |
DMSO : ≥ 64 mg/mL (265.22 mM) | |
241.31 | |
99.9% | |
Solid |
Research purposes only