Learn More
ML 9 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 30000900
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Myosin light chain kinase inhibitor
ML 9 hydrochloride is a selective MLCK inhibitor (Ki values are 4, 32 and 54 μM for MLCK, PKA and PKC respectively). Also inhibits STIM1-plasma membrane interactions, preventing store-operated Ca2+ entry (SOCE).
Identifiants chimiques
CAS 105637-50-1
Formule moléculaire C15H18Cl2N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 361.281
Clé InChI ZNRYCIVTNLZOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ml-9, ml 9, ml-9, hydrochloride, unii-bz2l6jk93i, ml 9 hydrochloride, 1-5-chloronaphthalene-1-sulfonyl-1h-hexahydro-1,4-diazepine hcl, bz2l6jk93i, 1-5-chloronaphthalenesulfonyl homopiperazine hydrochloride, 1-5-chloronaphthalene-1-sulfonyl-1h-hexahydro-1,4-diazepine, 1-5-chloronaphthalene-1-sulfonyl homopiperazine, hcl
CID PubChem 108047
Nom IUPAC 1-(5-chloronaphthalen-1-yl)sulfonyl-1,4-diazepane;hydrochloride
SMILES C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CC=C3Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau ML 9 hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 361.29
Pourcentage de pureté >99%