Learn More
Tocris Bioscience™ ML 315 hydrochloride
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
229.00€ - 875.00€
Spécification
Type de produit | Inhibiteur |
---|---|
Protéines cibles | Cdc2-like Kinase |
CAS | 1440251-53-5 |
Formule moléculaire | C18H13Cl2N3O2.HCl |
Poids de la formule | 410.68g/mol |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18774539
|
Tocris Bioscience™
5700/10 |
10 mg |
229.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18714729
|
Tocris Bioscience™
5700/50 |
50 mg |
875.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Inhibitor of cdc2-like kinases (Clk) and DYRK kinases (IC50 values are 68, 68 and 231 nM for Clk1, Clk4 and Clk2, respectively, and 282 and 1156 nM for Dyrk1A and Dyrk1B). Shows 20-fold selectivity for Clk4 over Dyrk1A. Stable in both mouse and human plasma. Moderately cell permeable.Spécification
Inhibiteur | |
1440251-53-5 | |
410.68g/mol | |
Cdc2-like Kinase Inhibitors |
Cdc2-like Kinase | |
C18H13Cl2N3O2.HCl | |
Store at -20°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche