Learn More
ML-18, MedChemExpress
MedChemExpress ML-18 is a non-peptide bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) antagonist with an IC50 of 4.8 μM.
Marque: Medchem Express HY-101844
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ML-18 is a non-peptide bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) antagonist with an IC50 of 4.8 μM.Spécification
ML-18 | |
Light Yellow | |
C32H35N5O5 | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.55 mM) | |
569.65 | |
98.44% | |
Solid |
1422269-30-4 | |
Research | |
100 mg | |
O=C([C@@H](NC(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O)CC2=CNC3=CC=CC=C23)NCC4(C5=CC=C(OC)C=C5)CCCCC4 | |
569.65 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.