Learn More
BINDER™ Série MKFT - Chambres d’essais climatiques
La chambre de simulation environnementale BINDER de la série MKFT est idéale pour les variations climatiques dynamiques entre -70°C et 180°C. La grande réserve de puissance et le refroidissement rapide en font un produit de qualité supérieure pour les essais climatiques complexes et normalisés.
Marque: BINDER™ 9020-0383
42749.34 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de températures : -70°C à +180°C
- Plage d’humidité : Humidité relative de 10 % à 98 %
- Cuve intégrée de stockage d’eau, 20 litres
- 4 contacts de relais à tension nulle
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
- Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur LED
- Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitatif et à l’humidification par vapeur
- Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
- Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- 4 roulettes, deux avec freins
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Fonction de rampe réglable
- Enregistreur graphique intégré
- Horloge en temps réel
- Chauffage de porte
- Notification d’alarme en cas d’insuffisance d’eau dans le réservoir d’eau douce
- 1 portoir en acier inoxydable
- Kit de connexion de sécurité complet pour l’alimentation en eau et le drainage, jusqu’à 1 m de hauteur
- Chambre intérieure en acier inoxydable
- Réfrigérants R-452A et R-23 sans CFC
- Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur en cascade
Spécification
30 kg | |
228 L | |
Interior lightning | |
1 | |
10 to 98% | |
Environmental Chamber | |
Pour les changements rapides de température avec contrôle de l’humidité et plage de températures basses étendue | |
735 x 443 x 700 mm | |
443 x 735 x 700 mm | |
400 V | |
12,5 A |
MKFT240-400 V, standard, série MKFT - Chambres climatiques dynamiques, pour les changements rapides de température avec contrôle de l’humidité et plage de températures basses étendue, 228 L, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Stainless Steel | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE | |
-70°C à +180°C | |
Écran tactile TFT | |
MKFT240-400 V | |
1135 x 1000 x 1940 mm | |
415 kg | |
6 kW | |
50 Hz |