Learn More
BINDER™ Chambre climatique dynamique série MKF
La chambre de simulation environnementale BINDER série MKF est parfaitement adaptée aux tests de chaleur et de froid basés sur les méthodes actuelles de test de température et de climat conformément aux normes DIN et CEI. L’équipement standard complet pour cette chambre de simulation environnementale facilite son utilisation.
43740.00€ - 59320.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Éclairage | Viewing window lightning |
Matériau | Acier laminé à froid recouvert de poudre |
Nbre d’étagères | 1 |
Type de bouchon | CEE |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Ampérage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Ampérage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17684475
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0408 |
MKF400-400 V | 417 L | 735 x 810 x 700 mm | 12,5 A |
43740.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17659775
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0409 |
MKF1020-400 V | 991 L | 1200 x 810 x 1020 mm | 22,5 A |
59320.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Plage de température : -40°C à +180ºC
- Plage d’humidité : de 10 % à 98 % hum. rel.
- Régulation de l’humidité avec capteur d’humidité capacitif et humidification à la vapeur
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Contrôleur intuitif à écran tactile avec programmation par séquence et en temps réel
- Réfrigérant sans HCFC R-452A
- Réservoir d’eau intégré 20 L
- 1 clayette-grille en acier inoxydable
- Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone
- 4 contacts de commutation sans potentiel
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier laminé à froid recouvert de poudre | |
CEE | |
- 70°C to +180°C | |
Écran tactile TFT | |
50 Hz |
Viewing window lightning | |
1 | |
10 à 98 % | |
Enceinte environnementale | |
400 V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Chambre climatique dynamique série MKF