Learn More
BINDER™ Chambre climatique dynamique série MKF
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17659775 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
417 L
991 L
Modèle:
MKF1020-400 V
MKF400-400 V
Dimensions (P x l x H) intérieures:
735 x 810 x 700 mm
1200 x 810 x 1020 mm
Ampérage:
12,5 A
22,5 A
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17659775
Marque: BINDER™ 90200409
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La chambre de simulation environnementale BINDER série MKF est parfaitement adaptée aux tests de chaleur et de froid basés sur les méthodes actuelles de test de température et de climat conformément aux normes DIN et CEI. L’équipement standard complet pour cette chambre de simulation environnementale facilite son utilisation.
  • Plage de températures : -40°C à +180°C
  • Plage d’humidité : Humidité relative de 10 % à 98 %
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Réfrigérant R-452A sans CFC
  • Cuve intégrée de stockage d’eau, 20 L
  • 1 portoir en acier inoxydable
  • Ports d’accès avec bouchon en silicone
  • 4 contacts de relais à tension nulle
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 40 kg
Description MKF1020-400 V, standard, série MKF - Chambres climatiques dynamiques pour les changements rapides de température avec contrôle de l’humidité, 991 L, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Capacité (métrique) 991 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Viewing window lightning
Matériau Acier laminé à froid recouvert de poudre
Nbre d’étagères 1
Type de bouchon CEE
Humidité relative 10 à 98 %
Plage de températures (métrique) - 70°C to +180°C
Type Enceinte environnementale
Affichage Écran tactile TFT
Modèle MKF1020-400 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 1200 x 810 x 1020 mm
Dimensions (L x l x H) 1620 x 1523 x 2005 mm
Poids (métrique) 636 kg
Tension 400 V
Puissance 12,5 kW
Ampérage 22,5 A
Fréquence 50 Hz