Learn More
BINDER™ Chambre climatique dynamique série MK
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7224900 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
417 L
991 L
Modèle:
MK1020-400 V
MK400-400 V
Dimensions (P x l x H) intérieures:
735 x 810 x 700 mm
1200 x 810 x 1020 mm
Ampérage:
12,5 A
22,5 A
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17639775
Marque: BINDER™ 90200406
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La chambre BINDER série MK convient à tous les tests de chaleur et de froid compris entre -40°C et 180°C. La série MK constitue une alternative intelligente aux solutions individuelles complexes pour les tests de température cyclique.
  • Plage de températures : -40°C à +180°C
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
  • Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
  • Réfrigérant R-452A sans CFC
  • 1 portoir en acier inoxydable
  • Ports d’accès avec bouchon en silicone
  • Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur LED
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • 4 roulettes, deux avec freins
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Fonction de rampe réglable
  • Enregistreur graphique intégré
  • Horloge en temps réel
  • Chauffage de porte
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description MK400-400 V, standard, série MK - Chambres climatiques dynamiques pour les changements rapides de température, 417 L, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Capacité (métrique) 417 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage No lightning
Matériau Acier laminé à froid recouvert de poudre
Nbre d’étagères 1
Type de bouchon CEE
Plage de températures (métrique) - 40°C to +180°C
Type Temperature Test Chamber
Affichage Écran tactile TFT
Contrôle de l’humidité Without controlled humidity
Modèle MK400-400 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 735 x 810 x 700 mm
Dimensions (L x l x H) 1135 x 1438 x 1710 mm
Poids (métrique) 413 kg
Tension 400 V
Puissance 7 kW
Ampérage 12,5 A
Fréquence 50 Hz