Learn More
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC) for HyPerforma™ Mixtainer™ Systems
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
100 l
200 l
Détails du port:
4 ports et tubes montés sur le dessus
Port à poudre
Conditionnement:
15 pièces
3 pièces
5 pièces
Description
Recommended for:
- Hydration of powdered media and buffers
- Sterile mixing of cell culture media with sera and reagents
- Sterile mixing of buffer solutions or other process fluids
- Pooling of sterile liquid fractions
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 l |
| Détails du port | 4 ports et tubes montés sur le dessus |
| Tubulure 1 | 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors (Port 1) |
| Tubulure 2 | 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors (Port 2) |
| Tubulure 3 | 3/8 in. ID tubing and quick-connect couplings (Port 3) |
| Tubulure 4 | 3/8 in. ID tubing and quick-connect couplings (Port 4) |
| Tubing Style | TPE |
| Stérilité | Sterile |