Learn More
Cytiva Chambre de mélange pour une utilisation avec le mélangeur M-925
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de connexion | Connecteur à serrage manuel |
| Pression max. | 250 bar |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| pH | 1 à 13 (long terme) / 1 à 14 (court terme) |