Learn More
Kinematica™ Accessoire de mélange pour mélangeur de laboratoire Microtron™ MB 550
Code produit. 11960049 Tous les produits Kinematica Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11960049
Marque: Kinematica™ 36050020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le mélange, la dispersion, l’homogénéisation, l’émulsion et la réduction de la taille des matériaux pouvant être découpés.
  • À utiliser avec les mélangeurs MB-550
  • Les deux roulements à billes en acier inox sont scellés deux fois chacun
  • Couplage sans bruit et robuste avec des amortisseurs
  • Les lames, le joint d’étanchéité et les amortisseurs peuvent être facilement remplacés
  • Quatre lames de qualité supérieure conçues pour un mélange optimal
  • Convient généralement à un traitement intensif et rapide
Informations sur la commande
Dimensions et capacité métrique
Spécification
Type de produit Accessoire de tête malaxeuse
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau de la lame Acier inoxydable
Matériau Verre borosilicaté
Description Se compose d’un joint et d’une tête à lame
À utiliser avec (équipement) Mélangeur de laboratoire MB 550
Quantité d’emballage 1 de chaque