Learn More
Kinematica™ Accessoire de mélange pour mélangeur de laboratoire Microtron™ MB 550
Code produit. 10637693 Tous les produits Kinematica Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10637693
Marque: Kinematica™ 36050010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le mélange, la dispersion, l’homogénéisation, l’émulsion et la réduction de la taille des matériaux pouvant être découpés.
  • À utiliser avec les mélangeurs MB-550
  • Les deux roulements à billes en acier inox sont scellés deux fois chacun
  • Couplage sans bruit et robuste avec des amortisseurs
  • Les lames, le joint d’étanchéité et les amortisseurs peuvent être facilement remplacés
  • Quatre lames de qualité supérieure conçues pour un mélange optimal
  • Convient généralement à un traitement intensif et rapide
Spécification
Type de produit Accessoire de tête malaxeuse
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau de la lame Acier inoxydable
Matériau Verre borosilicaté
Description Se compose d’un joint et d’une tête à lame
À utiliser avec (équipement) Mélangeur de laboratoire MB 550
Quantité d’emballage 1 de chaque