Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de plusieurs mini adoucissants d’eau
Traitez l’eau du robinet non adoucie grâce à ce mélange de plusieurs mini adoucissants d’eau Thermo Scientific™, requis si l’indice de colmatage (SDI) de l’eau d’alimentation est supérieur à 3.
Marca: Thermo Scientific™ 50130297
Code nomenclature Nacres: JA.13
Detalles adicionales : Poids : 10.83600kg
Descripción
Traitez l’eau du robinet non adoucie ou un TIS de plus de 10 ppm avec le mélange de plusieurs mini adoucissants d’eau Thermo Scientific™. À utiliser avec les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ ; nécessaire si l’indice de colmatage (SDI) de l’eau d’alimentation est supérieur à 3.
À utiliser avec : Sel adoucissant, kit de détection de la dureté et filtre de 5 μm avec charbon. Cet adoucissant est idéal pour une utilisation avec le système de purification d’eau Barnstead LabTower™ EDI.Especificaciones
Mélange de plusieurs mini adoucissants d’eau | |
LabTower EDI | |
230 V |