Learn More
Fisherbrand™ Filtre stérile à membranes d’ester de cellulose mixte
Les filtres stériles à membrane d’ester de cellulose mixte Fisherbrand™ sont composés d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose.
Marque: Fisherbrand™
116.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Membranes largement utilisées dans les applications de recherche et d’analyse
- Naturellement hydrophile, biologiquement inerte et offrant une stabilité thermique
- Caractérisée par une surface plus lisse et plus uniforme que la membrane en nitrocellulose pure, ce qui facilite la détection des particules et un niveau de rétention élevé
- Les membranes quadrillées sont utilisées dans de nombreuses techniques microbiologiques, notamment le comptage des colonies après incubation
Spécification
2,23 bar | |
Microfiltration | |
0,45 μm | |
60 ml/min/cm2 | |
5 l/min | |
Hydrophile | |
Disque quadrillé | |
47 mm |
Noir | |
Ester de cellulose mixte | |
Stérile | |
Microdialyse de l’ADN et des protéines, clarification des solutions aqueuses pendant l’analyse microbiologique, identification des acides nucléiques | |
Blanc cassé | |
Lot de 100 | |
Oui |