Learn More
Macherey-Nagel™ Mélange d’extraction au citrate CHROMABOND™ QuEChERS (EN 15662)
Recommandé pour une détermination rapide et économique des pesticides par GC-MS et LC-MS. Le mélange d’extraction au citrate Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ QuEChERS, EN 15662, est une phase SPE tamponnée pré-pesée et pré-mélangée pour l’analyse des résidus de pesticides dans des échantillons fortement contaminés par la matrice, par exemple les fruits et les légumes.
Marque: Macherey-Nagel™ 730970
Description
Mix I est une extraction tamponnée pré-mélangée et pesée individuellement utilisée avec la méthode QuEChERS. Il est spécialement composé pour satisfaire à la norme européenne EN 15662 qui recommande un mélange d’extraction au citrate pour éliminer les composés polaires (acides organiques, pigments, sucres, par exemple) des matrices comme les fruits ou les légumes. Cette phase peut être utilisée avec des aliments contenant plus de matières grasses ou de chlorophylle/caroténoïdes.
La méthode QuEChERS (rapide, facile, bon marché, efficace, robuste, sûre) est la méthode la plus utilisée pour déterminer les résidus de pesticides dans les échantillons alimentaires par GC-MS ou LC-MS. Elle permet un nettoyage rapide et bon marché d’échantillons fortement contaminés par des matrices. Ces mélanges d’extraction QuEChERS offrent de nombreux avantages à la productivité du laboratoire par rapport aux méthodes de nettoyage classiques :
- Les paquets pré-pesés sont faciles à manipuler et permettent de gagner du temps et de l’argent
- Pas besoin de verrerie—fournis dans des tubes à centrifuger de 15 ml avec bouchons
- Faible consommation de solvants et aucun besoin de solvants chlorés
- Une large gamme de pesticides peut être détectée
- Méthode robuste avec des taux de récupération élevés et sûrs
- Phases similaires : Supelclean PSA, Bond Elut PSA
Spécification
Mélange I | |
4 g MgSO4<br />1 g NaCl<br />0,5 g Na2H citrate • 1.5 H2O<br />1 g Na3 citrate • 2 H2O | |
15 ml | |
50/boîte | |
1 min |
Mélanges d’extraction Chromabond QuEChERS | |
Mélange d’extraction au citrate (EN 15662) | |
QuEChERS | |
10 g | |
Acétonitrile |