Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dichlorhydrate de mitoxantrone
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 mg |
| Description | Blue to black |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| CAS | 70476-82-3 |
| Formule moléculaire | C22H28N4O6.2HCl, C22H30Cl2N4O6 |
| Poids de la formule | 517.40 |
| Synonyme | 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-9,10-anthracenedione dihydrochloride; |
| Solubilité | Soluble to 5 mM in water and to 75 mM in DMSO |
| Type de produit | Mitoxantrone dihydrochloride |
| Forme | Solide cristallin |
| Afficher plus |