Learn More
Invitrogen™ Indicateur de superoxyde mitochondrial MitoSOX™ Green, pour l’imagerie de cellules vivantes
Les indicateurs de superoxyde MitoSOX sont de nouveaux colorants fluorogènes ciblant spécifiquement les mitochondries dans les cellules vivantes. L’oxydation du réactif MitoSOX par le superoxyde mitochondrial produit une fluorescence rouge ou vert vif.
Marque: Invitrogen™ M36005_CLEAN
Description
Les indicateurs de superoxyde MitoSOX Green et MitoSOX Red sont de nouveaux colorants fluorogènes ciblant spécifiquement la mitochondrie des cellules vivantes. L’oxydation du réactif MitoSOX par le superoxyde mitochondrial produit une fluorescence rouge ou vert vif.
Les caractéristiques de ces indicateurs sont les suivantes :• Facilement oxydé par le superoxyde mais non par les systèmes générant des dérivés réactifs de l’oxygène ou des dérivés réactifs de l’azote
• Utilisation dans l’imagerie des cellules vivantes
• Ciblage rapide et sélectif des mitochondries
• Indicateur vert MitoSOX : capacité maximale d’absorption/d’émission de ∼488/510 nm (ensemble de filtres FITC/GFP traditionnels)
• Indicateur MitoSOX Red : capacité maximale d’absorption/d’émission de ∼396/610 nm* (ensemble de filtres personnalisés recommandé)
* Robinson et al. (1) Si le colorant MitoSOX Red est excité à 396 nm au lieu de 510 nm, il peut être un marqueur plus sélectif pour le superoxyde mitochondrial.
L’indicateur MitoSOX Green est proposé sous forme de flacon individuel ou de boîtes de cinq flacons. L’indicateur MitoSOX Red est proposé sous forme de flacon individuel ou de boîtes de cinq flacons. Des boîtes mixtes contenant un flacon de chaque indicateurs MitoSOX Red et MitSOX Green sont également disponibles.
Détection rapide et facile du superoxyde mitochondrial dans les cellules vivantes
La production du superoxyde par les mitochondries peut être visualisée en microscopie par fluorescence à l’aide des indicateurs de superoxyde MitoSOX. Ces indicateurs pénètrent dans les cellules vivantes, où ils ciblent sélectivement les mitochondries. Ils sont rapidement oxydés par le superoxyde et non par d’autres dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) et dérivés réactifs de l’azote (RNS). Le produit oxydé est très fluorescent.
Les indicateurs MitoSOX peuvent être utilisés pour distinguer les artefacts des préparations mitochondriales isolées des mesures directes du superoxyde généré dans les mitochondries des cellules vivantes. Il peut également représenter un outil précieux pour la recherche des agents capables de moduler le stress oxydatif dans diverses pathologies. En outre, ces indicateurs ont été utilisés dans les dosages des flux métaboliques utilisant des instruments d’analyse à haute densité (2). Les indicateurs MitoSOX sont également utilisés pour détecter le superoxyde mitochondrial à l’aide de la cytométrie en flux (3).
Références
1 : Robinson, Kristine M. et al. Selective fluorescent imaging of superoxide in vivo using ethidium-based probes. Proceedings of the National Academy of Sciences 103.41 (2006) : 15038-15043.
2 : Little, Andrew Charles et al. High-content fluorescence imaging with the metabolic flux assay reveals insights into mitochondrial properties and functions. Communications biology 3.1 (2020) : 1-10.
3 : Kauffman, Megan E. et al. MitoSOX-Based Flow Cytometry for Detecting Mitochondrial ROS. Reactive oxygen species (Apex, N.C.) vol. 2,5 (2016) : 361-370.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)