Learn More
Misch Metal, 99,0 % min. teneur en terres rares, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15452387
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
Code produit. 15452387
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045589.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 62379-61-7
Misch Metal is used as dope for non-ferrous metal, such as aluminum (Al), iron-chrome-aluminum (Fe-Cr-Al), et al. This is to increase the operating life of Fe-Cr-Al heating devices. It is also used to manufacture flints in cigarette lighters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62379-61-7
Numéro MDL MFCD00144799
Synonyme misch metal, ce.la.nd.pr, cerium lanthanum neodymium praseodymium
Spécification
Nom chimique ou matériau Misch Metal
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Typically Ce:La 75:25 wt%
Quantité 500 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Pièces
Notes de pourcentage du dosage Contient de la terre rare
Numéro UN UN3178
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Pourcentage de pureté ≥99.0%