Learn More
Mirabegron, MedChemExpress
Code produit. 16478757
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16478757
Marque: Medchem Express HY14773
MedChemExpress Mirabegron is a selective β3-adrenoceptor agonist with EC50 of 22.4 nM.
Mirabegron is a selective β3-adrenoceptor agonist with EC50 of 22.4 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mirabegron
Forme physique Powder
CAS 223673-61-8
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H24N4O2S
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme YM178
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (252.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(CCNC[C@H](O)C2=CC=CC=C2)C=C1)CC3=CSC(N)=N3
Poids moléculaire (g/mol) 396.51
Poids de la formule 396.51
Pourcentage de pureté 98.98%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.