Learn More
Invitrogen™ Kit MIP-3 bêta (CCL19) de souris Simplex ProcartaPlex™
Le kit MIP-3β (CCL19) de souris Simplex ProcartaPlex mesure la protéine MIP-3β (CCL19) et est conçu pour être combiné à d’autres kits Simplex afin que les utilisateurs puissent créer leur propre panel multiplex qui utilise la technologie Luminex xMAP pour la détection / quantification des protéines.
Marque: Invitrogen™ EPX010-26069-901
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le kit MIP-3β (CCL19) de souris Simplex ProcartaPlex mesure la protéine MIP-3β (CCL19)
- Il est conçu pour être combinable avec d’autres kits Simplex afin que les utilisateurs puissent créer leur propre panel multiplex qui utilise la technologie Luminex xMAP pour la détection / quantification des protéines
- Lors de l’association de plusieurs kits Simplex (c.-à-d., lorsque vous n’utilisez pas de panneau multiplex préconfiguré), un seul kit de tampon (vendu séparément) est nécessaire pour chaque plaque de dosage, quelle que soit la taille du plex
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
- Les immunodosages ProcartaPlex sont basés sur les principes d’un ELISA sandwich
- Ils utilisent la technologie Luminex xMAP (profilage de plusieurs analytes) pour la détection et la quantification simultanées de 80 cibles protéiques maximum dans un seul échantillon à partir de plasma, de sérum, de surnageants de culture cellulaire et d’autres liquides corporels
- Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent jusqu’à 25 µl de plasma ou de sérum, ou 50 µl de surnageant de culture cellulaire
- Les résultats analysés peuvent être obtenus en quatre heures
Spécification
Kit simplex | |
Souris | |
Magnétique | |
Voir le certificat d’analyse | |
Kit simplex | |
CCL19 | |
24047 | |
Moins de 15% | |
ProcartaPlex™ | |
Sérum, plasma : 25 µl CCS : 50 µl |
|
• 1 flacon de microbilles de capture (50X) • 1 flacon d’anticorps de détection biotinylé (50X) • 2 flacons de mélange étalon de souris (lyophilisé) Conserver à 2–8°C. |
|
Immunology |
96 dosages | |
Combinable | |
MIP-3β (CCL19 ) [74] | |
Voir le certificat d’analyse | |
Instruments Luminex™ | |
CKb11, ELC, MIP-3b, MIP3B, SCYA19, ligand chimiokine à motif C-C 19 | |
CCL19 | |
Moins de 15 % | |
Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire, Plasma, Cell Culture Supernatants | |
CKb11, ELC, MIP-3b, MIP3B, SCYA19, ligand chimiokine à motif C-C 19 | |
Glace humide |