Learn More
Cytiva Accessoires pour système d’électrophorèse verticale miniVE
Plaques en verre entaillées pour système d’électrophorèse sur gel miniVE
Marque: Cytiva SE262GN-5
240.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plaques en verre entaillé
- Taille : 10 x 10,5cm
Spécification
Mini unité verticale d’électrophorèse sur gel | |
Verre | |
10 cm |
Plaque en verre | |
10,5 cm |